Dimetyylisulfoksidi-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO364650100EA 87.1 EUR
ACRO364650100 ACRO364651000 ACRO364650500
Dimetyylisulfoksidi-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dimetyylisulfoksidi-D6
Kaava: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (5 mmHg)
Sulamispiste: 20,2 °C
Tiheys: 1,19 g/cm³
Leimahduspiste: 88 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002090
CAS-numero: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %