Agaroosi
Toimittaja: Molekula
MOLE17115663-100GEA 331 EUR
MOLE17115663-100G
Agaroosi
Agaroosi
Sulamispiste: 60…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081294
CAS-numero: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg