Tärkkelys liukoinen ISO analyyttinen reagenssi, Millipore®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01252.0250EA 77.7 EUR
1.01252.0250 1.01252.0100 1.01252.9025 1.01252.1000
Tärkkelys liukoinen ISO analyyttinen reagenssi, Millipore®
Tärkkelys liukoinen
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082026
CAS-numero: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878