Polyetyleeniglykoli 1.000 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07488.1000EA 56.7 EUR
8.07488.9050 8.07488.1000 8.07488.5000 8.07488.9999
Polyetyleeniglykoli 1.000 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Polyetyleeniglykoli 1.000
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Kiehumispiste: ∼250 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 33…40 °C
Tiheys: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 260 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)