Polyetyleeniglykoli 1.500
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO192260051EA 199 EUR
ACRO192260051 ACRO192261000 ACRO192260010
Polyetyleeniglykoli 1.500
Polyetyleeniglykoli 1.500
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Sulamispiste: 44…48 °C
Leimahduspiste: >250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g