Polyetyleeniglykoli 1.500, hiutaleita, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17005.9050EA 0 EUR
8.17005.9050 8.17005.5000
Polyetyleeniglykoli 1.500, hiutaleita, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyetyleeniglykoli 1.500
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Kiehumispiste: ∼250 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 44…48 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 260 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2