Polyetyleeniglykoli 20.000
Toimittaja: Thermo Scientific
A17925.0BEA 392 EUR
A17925.0B A17925.30
Polyetyleeniglykoli 20.000
Polyetyleeniglykoli 20.000
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Sulamispiste: 63…66 °C
Tiheys: 1,20
Leimahduspiste: 260 °C (500 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3