Polyetyleeniglykoli 20.000 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18897.5000EA 234 EUR
8.18897.9999 8.18897.9050 8.18897.5000 8.18897.1000
Polyetyleeniglykoli 20.000 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Polyetyleeniglykoli 20.000
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Sulamispiste: 58…63 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 260 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C