Polyetyleeniglykoli 300
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO192220010EA 95.4 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyetyleeniglykoli 300
Polyetyleeniglykoli 300
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Sulamispiste: 15…10 °C
Tiheys: 1,12 g/cm³
Leimahduspiste: >180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g