Polyetyleeniglykoli 300 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.5000EA 209 EUR
8.07484.5000 8.07484.1000 8.07484.9999
Polyetyleeniglykoli 300 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Polyetyleeniglykoli 300
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Sulamispiste: –15…–10 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2