Polyetyleeniglykoli 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17002.1000EA 0 EUR
MERP8.17002.9999 8.17002.1000 8.17002.9025 8.17002.5000
Polyetyleeniglykoli 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyetyleeniglykoli 300
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Sulamispiste: –15…–10 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2