Polyetyleeniglykoli 300, TECHNICAL
26600.293EA 37.2 EUR
26600.293
Polyetyleeniglykoli 300, TECHNICAL
Polyetyleeniglykoli 300
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Sulamispiste: –15…–10 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 220 °C (avoin astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081839
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test