Polyetyleeniglykoli 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17019.5000EA 372 EUR
8.17019.5000 8.17019.9025 MERP8.17019.9999
Polyetyleeniglykoli 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyetyleeniglykoli 3.000
Kaava: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Sulamispiste: 55…58 °C
Tiheys: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2