Tween® 20 (Polysorbate) molekyylibiologiaan
Toimittaja: PanReac AppliChem
A4974.0500EA 78.4 EUR
A4974.0500 A4974.0250 A4974.1000 A4974.0100
Tween® 20 (Polysorbate) molekyylibiologiaan
Tween® 20 (Polysorbate)
Kaava: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00165986
CAS-numero: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Testitulosten erittely
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50