Tween® 20 (Polysorbate)
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM400035-1EA 15.6 EUR
CAYM400035-1
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Kaava: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00165986
CAS-numero: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3