Polysorbaatti 40
Toimittaja: EDQM
EDQMY0000290EA 251 EUR
EDQMY0000290
Polysorbaatti 40
Polysorbaatti 40
Kaava: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00165345
CAS-numero: 9005-66-7