Metyleenikloridi 99.8% stabiloitu for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
Stabilization:
Stabilised with amylene
ACRO167770025EA
188
EUR
ACRO167770025
ACRO167775000
Metyleenikloridi 99.8% stabiloitu for spectroscopy
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –97 °C Tiheys: 1,325 g/cm³ Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.75 % |
UV | at 233 nm A: ≤1 |
UV | at 240 nm A: ≤0.2 |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
UV | at 270 nm A: ≤0.01 |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | About 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |