Metyleenikloridi ≥99.8% stabiloitu, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
23373.400EA 203 EUR
23373.400 BDH23373.400 23373.320 BDH23373.100E 23373.290
Metyleenikloridi ≥99.8% stabiloitu, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (240 nm) Max. 0.3
Absorbance (245 nm) Max. 0.1
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %