Metyleenikloridi ≥99.8% stabiloitu, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Varoitus
|
Stabilization:
Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83665.320EA
92.4
EUR
83665.320
83665.400
83665.290
Metyleenikloridi ≥99.8% stabiloitu, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –95 °C Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,8% |
Water | Max. 0,02 % |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |