Metyleenikloridi 99+% stabiloitu, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
Stabilization:
Stabiili etanolilla
ACRO124050050EA
175
EUR
ACRO124050050
ACRO124050250
ACRO124050010
ACRO124050100
ACRO124050025
Metyleenikloridi 99+% stabiloitu, Extra Pure
Metyleenikloridi
Kaava:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –97 °C Tiheys: 1,325 g/cm³ Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000881 CAS-numero: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | Approx. 0.2 % Ethanol |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |