Kloroformi stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with amylene
ACRO268320025EA 254 EUR
ACRO268320025 ACRO268320010
Kloroformi stabiloitu HPLC-analytiikkaan
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Kiehumispiste: 61,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
UV at 245 nm A: ≤1
UV at 250 nm A: ≤0.5
UV at 260 nm A: ≤0.075
UV at 270 nm A: ≤0.01
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered