Dietyylieetteri stabiloitu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Eetteri
8033.1000EA 65.04 EUR
8033.1000 8033.5000
Dietyylieetteri stabiloitu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 35 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –123 °C
Tiheys: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs.
Assay (by GC) (exclusive of preservative) min. 98.0 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) max. 0.001 %
Color (APHA) max. 10
Peroxide (as H2O2) max. 1 ppm
Preservative (BHT) min. 7 ppm
Preservative (C2H5OH) 1.5 - 3.5 %
Preservative (H2O) max. 0.5 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Titrable Acid (µeq/g) max. 0.2