Dietyylieetteri 99+% stabiloitu, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Eetteri
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO123990050EA 197 EUR
ACRO123990050 ACRO123990100 ACRO123990025 ACRO123990250 ACRO123990010
Dietyylieetteri 99+% stabiloitu, pure
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 34,6 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –116 °C
Tiheys: 0,714 g/cm³
Leimahduspiste: –45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %