Dietyylieetteri stabiloitu, BAKER, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Eetteri
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
8106.5000EA 219.99 EUR
8106.5000 8106.9025 8106.9200 8106.1000
Dietyylieetteri stabiloitu, BAKER, J.T.Baker®
Dietyylieetteri
Kaava: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 35 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –123 °C
Tiheys: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011646
CAS-numero: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Acidity passes test
Aldehydes passes test
Distillation Range 34.0 - 35.0 °C
Non-volatile Matter max. 20 mg/l
Peroxide passes test
Relative Density 0.714 - 0.716
Substances with a Foreign Odour passes test
Water (H2O) max. 2 g/l