DL-Omenahappo
|
Vaara
|
Synonyms:
(±)-omenahappo
EDQMY0000143EA
282
EUR
EDQMY0000143
DL-Omenahappo
DL-Omenahappo
Kaava:
HOOCCH(OH)CH₂COOH MW: 134,09 g/mol Kiehumispiste: 306 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 131…132 °C Tiheys: 1,601 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00064212 CAS-numero: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |