2-bromi-2-metyylipropaani stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.1000EA 288 EUR
8.01966.1000 8.01966.9999 8.01966.0250
2-bromi-2-metyylipropaani stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2-bromi-2-metyylipropaani
Kaava: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kiehumispiste: 73 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 16 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000125
CAS-numero: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01554
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)