(±)-2-Butanoli
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
EHERC10861600EA 88.3 EUR
EHERC10861600
(±)-2-Butanoli
(±)-2-Butanoli
Kaava: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 23 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004569
CAS-numero: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg