1,4-Dioksaani 99.5% stabiloitu for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
ACRO270490025EA 350 EUR
ACRO270490025 ACRO270490010
1,4-Dioksaani 99.5% stabiloitu for analysis
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 12 °C
Tiheys: 1,034 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)