3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni 95% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 100-200 ppm
ACRO150761000EA 33.9 EUR
ACRO150761000 ACRO150760100 ACRO150760025 ACRO150760010
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni 95% stabiloitu
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni
Kaava: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Kiehumispiste: 170 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 11…13 °C
Tiheys: 0,982 g/cm³
Leimahduspiste: 32 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078246
CAS-numero: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
Density (20°C) 0.975 to 0.989 kg/l
GC ≥94 % (recoverable CPD)
GC ≥91 % (endo-Dicyclopentadiene)
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm p-tert-Butylcatechol