(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14651.18EA 347 EUR
A14651.18 A14651.09
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Kaava: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kiehumispiste: 154…156 °C
Tiheys: 0,836
Leimahduspiste: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021940
CAS-numero: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
UN: 1987
ADR: 3,III