(±)-1-Heksen-3-oli ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19672.18EA 292 EUR
A19672.18 A19672.09
(±)-1-Heksen-3-oli ≥98%
(±)-1-Heksen-3-oli
Kaava: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 132…134 °C
Sulamispiste: –72 °C
Tiheys: 0,837
Leimahduspiste: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004581
CAS-numero: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
UN: 1987
ADR: 3,III