(±)-2-Metyylipiperatsiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM12067413EA 185 EUR
MOLEM12067413
(±)-2-Metyylipiperatsiini
(±)-2-Metyylipiperatsiini
Kaava: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 155 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005954
CAS-numero: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II