Glutaraldehydi 25% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Pentaanidiaali
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20603.1000EA 30.3 EUR
8.20603.9210 8.20603.9030 8.20603.1000 8.20603.9025 8.20603.2500 8.20603.9999 8.20603.0100
Glutaraldehydi 25% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehydi
Kaava: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kiehumispiste: 101 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –6 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007025
CAS-numero: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material