Rikkihappo 0.05 mol/l (0.1 N) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
7103.9020EA 0 EUR
7103.9020 7103.9010 7103.1000
Rikkihappo 0.05 mol/l (0.1 N) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II