VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Toimittaja: Avantor
VWR®
94006.1016EA 267 EUR
94006.1016
VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Puhdistusaineet Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
Koostumus: Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70 % V/V ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30 % V/V, suodatus 0,2 µm.
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
  • Valmistettu GMP-vaatimusten mukaisesti luokan ISO 7 puhdastilassa
  • Jokaiselle erälle on saatavana analyysitodistus
  • Kapea suihku tarkkaan käyttöön, leveä suihku laajojen alueiden puhdistamiseen
Pintojen puhdistamiseen suihkuttamalla ja pyyhkimällä tai pyyhkimättä. Käsineiden puhdistamiseen ennen puhdastiloihin siirtymistä. Sopii erinomaisesti valvottuihin ympäristöihin johtavien käytävien pyyhkimiseen.