Rikkihappo 2.5 M H2SO4 (5N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
35348-5L-VPEA 245.91 EUR
35348-5L-VP 35348-10L-VP 35348-1L 35348-6X1L
Rikkihappo 2.5 M H2SO4 (5N) mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: >100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 2037554
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective