Kaliumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Varoitus
|
Synonyms:
Kalilipeä
7130.1000EA
34.69
EUR
7130.1000
Kaliumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kaliumhydroksidi
Kaava:
KOH MW: 56,11 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003553 CAS-numero: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Titer (mol/l) | 0.0995 - 0.1005 |