Kaliumhydroksidi 0.1 M KOH (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
Synonyms: Kalilipeä
35125-10L-VPEA 472.78 EUR
35125-10L-VP 35125-1L
Kaliumhydroksidi 0.1 M KOH (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective