Kaliumhydroksidi 0.1 M (0.1 N) metanolissa ≥99% mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Kalilipeä
319333-2LEA 64.02 EUR
319333-2L
Kaliumhydroksidi 0.1 M (0.1 N) metanolissa ≥99% mittaliuos, Fluka™
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
MW: 56,11 g/mol
Tiheys: 0,81 g/cm³
Leimahduspiste: 11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 0.0950 - 0.1050 N
Carbonate (as K₂CO₃) Max. 0.003 N
Traceable to NIST SRM complying