Kaliumhydroksidi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Kalilipeä
7129.1000EA 79.27 EUR
7129.1000
Kaliumhydroksidi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III