Natriumhydroksidi 0.111 M NaOH (0.111N) mittaliuos, maidon happamuuden analysointiin Dornicin menetelmällä, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
34283-1LEA 137.82 EUR
34283-1L
Natriumhydroksidi 0.111 M NaOH (0.111N) mittaliuos, maidon happamuuden analysointiin Dornicin menetelmällä, Fluka™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Tiheys: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001