Natriumhydroksidi 4 mol/l (4 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos alhainen karbonaattipitoisuus
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
191373MEA 31.4 EUR
191373M 191376P
Natriumhydroksidi 4 mol/l (4 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos alhainen karbonaattipitoisuus
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 109 °C (1013 hPa)
Tiheys: <1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed