Kloorivetyliuos 37%, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01834.2011EA 47.9 EUR
1.01834.2011
Kloorivetyliuos 37%, EMPARTA® ACS analyyttinen reagenssi
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)