Kalsiumkloridi 1 M vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
R040EA 72.1 EUR
R040
Kalsiumkloridi 1 M vesiliuos
Calcium chloride solutions
Kaava: CaCl₂·2H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8