Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Toimittaja: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-048EA 179 EUR
ROCKMB-048
Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684