Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M vesiliuos HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
43662.ACEA 128 EUR
43662.AC 43662.AE 43662.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M vesiliuos HPLC-analytiikkaan
Tetrabutylammonium hydroxide
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II