Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M metanolissa
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L08164.AEEA 154 EUR
L08164.AE L08164.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M metanolissa
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Tiheys: 0,830
Leimahduspiste: 11 °C (51 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3,II