Hopeanitraatti 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
34296-1LEA 142.3 EUR
34296-1L
Hopeanitraatti 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% mittaliuos, Fluka™
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Tiheys: 1,015 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.995 - 1.005