Sinkkisulfaatti 0.1 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09991.0001EA 35.2 EUR
1.09991.0001
Sinkkisulfaatti 0.1 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Sinkkisulfaatti
Kaava: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011302
CAS-numero: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material