Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) metanolissa
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO366325000EA 250 EUR
ACRO366325000 ACRO366321000 ACRO366320025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) metanolissa
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,91 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %